Learn More
BOLA Gas Frits
Gas Frits made of microporous PTFE
Marca:  BOLA N1503-40
Codice prodotto. 10023481
  • 53.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 23-07-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Microporous PTFE with pore size 5 μm for steady sparkling of the flowing gas.
  • Suitable for scrubber bottles and columns with M 8x1 thread and for gas inlet tubes.
Specifica
Specifica
Autoclavable
Reusable
Non-sterile
7 mm
5 μL
26 mm
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
BOLA Gas Frits > 7 mm