Learn More
DuPont™ Camici da laboratorio Tyvek™ PL300
Offrono una maggiore protezione alle parti del corpo più esposte a sostanze pericolose. I camici da laboratorio con zip e tasche DuPont™ in Tyvek™ @@@500@@@ sono realizzati in polietilene ad alta densità con tecnologia flash spun e offrono un equilibrio ideale tra protezione, durata e comodità.
Marca:  DuPont™ D13495983
286.92 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24155" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11915864
  • 392.00€ / pezzi 50
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Senza silicone aggiunto
  • Con colletto, chiusura a zip e 2 tasche
  • Permeabile ad aria e vapore acqueo, ma impermeabile a liquidi a base d'acqua e aerosol
  • Eccellente barriera rispetto a particolati fini e fibre (dimensioni fino a 1 micron), con rilascio di fibre eccezionalmente basso e trattamento antistatico
  • Le applicazioni comprendono: manipolazione di prodotti farmaceutici, protezione chimica, bonifica di amianto e piombo, manutenzione/operazioni generali, verniciatura a spray e pulizia generale
SDS
Documenti Certificati
Titolo del prodotto
DuPont™ Camici da laboratorio Tyvek™ PL300 > Size: Medium