Learn More
Heidolph Instruments Guarnizione per evaporatori rotanti
Made of glass materials, the ultra resistant FFKM Gasket Seal for applications with highly abrasive solutions is ideal in research, scientific, and other laboratory environments.
Marca:  Heidolph Instruments 23-30-01-01-30
67.02 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24155" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10592672
  • 72.70€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Vacuum seal
  • Standard FKM spare seal
  • Ultra resistant FFKM seal for applications with highly abrasive solutions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Vetro
Gasket
115/230 VAC
Titolo del prodotto
Heidolph Instruments Guarnizione per evaporatori rotanti > Gasket Seal for Rotary Evaporators; Material: Glass