Learn More
Genevac™ miVac Centrifugal Concentrators
Choose the ideal concentrator according to workload. Genevac™ miVac Centrifugal Concentrators are modular systems for removing water and solvents from samples. They are available with a range of unique JetRotors™ and vacuum pumps. An optional high-power cold trap is used to condense solvent vapors.
Marca:  Genevac™ DUC-23050-B00
Codice prodotto. 10110113
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
miVac Duo
Samples in tubes, microplates and vials
Concentrator with small concentration chamber
360W x 424D x 300H mm
230 V 50/60 Hz 650 w
30°C to 80°C
120 Reaction Vessels (0.5 mL), 6 Microtiter Plates
Max G-force: 250
21 kg
Documenti
One moment while we fetch your results.
Certificati
Vedi i prodotti accessori
Titolo del prodotto
Genevac™ miVac Centrifugal Concentrators > Model: miVac Duo; Capacity: 120 reaction vessels 0.5mL or 6 microtiter plates; Includes concentrator with small chamber