Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-624 and TG-624SilMS GC Columns
Optimize volatile organics analysis with this low-bleed, midpolarity GC column with high thermal stability.
Marca:  Thermo Scientific™ 26085-3320
724.66 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10066984
  • 728.28€ / Pezzo
Spedizione stimata: 09-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
240°C
0.25 mm
TraceGOLD™ TG-624
Oxygenates Analysis, GC/MS for Volatile Organic Compounds, GC/MS for Alcohols, GC/MS for Oxygenates
30 m
1.4 um Thickness; 0.25 mm ID; 30 m Length
0.25 mm
TraceGOLD
G43
1.4 μm
Mid-Polar
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-624 and TG-624SilMS GC Columns > 1.4μm film thickness; 0.25mm ID; 30m length