Learn More
Gilson™ Tip Empty Rack For Pipet Tips
GREENER_CHOICE
Utilizzare con puntali sciolti Gilson Diamond. I rack vuoti per puntali per pipette Gilson™ sono caratterizzati da una codifica a colori che ne agevola l'uso.
Marca:  Gilson™ F161360
26.63 EUR valido fino al 2025-05-31
Usa il codice promo "25977" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10001972
  • 29.45€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Completamente autoclavabile
  • In polipropilene
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Rack vuoto
Purple
Polipropilene
No
Puntali per pipette da 1 a 5 ml D5000
3.82 in.
4.33 in.
Pipette Tips (1 to 5 mL)
Rettangolare
Non-sterile
9.7 cm
5.94 in.
Titolo del prodotto
Gilson™ Tip Empty Rack For Pipet Tips > Tip Empty Rack For Pipet Tips; Holds: 1 to 5 mL D5000 Pipet Tips