Learn More
Gilson™ Capillari con stantuffo MICROMAN™
Prodotti appositamente per pipette Gilson™ MICROMAN™ E, i capillari-pistoni Gilson™ MICROMAN™ E offrono risultati riproducibili e affidabili con i liquidi più viscosi o volatili. Disponibili in un'ampia gamma di volumi e design, nelle versioni sterili e standard, per soddisfare perfettamente le singole necessità.
Marca: Gilson™ F148560
76.02 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24155" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Recommended for reproducible, reliable results even with the most viscous or volatile liquids.
- Made specifically for Gilson™ MICROMAN™ E pipets.
- Available in a wide range of volumes and designs, both in sterilized and standard versions, to suit your needs.
Specifica
Da 100 a 1000 μl | |
Non sterile | |
Autoclavable | |
5.31 in. | |
Scatola | |
182 Pk. | |
Single-use | |
Polipropilene |
Non-filtered | |
Trasparente | |
CP1000 | |
70.4 mm | |
Box | |
Capillary Piston | |
Gilson Microman | |
Certified Quality |
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Back to the Lab Summer Semester
Save up to 94% on Teaching Lab EssentialsCodice sconto: 25721Scade: 2025-05-01
nuova offerta Save Now