Learn More
BUCHI Glass Evaporating Flask
Marca:  BUCHI 047991
Codice prodotto. 12045532
  • 385.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 02-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
Glass
Evaporating Flask
1 Pack
4000 mL
Titolo del prodotto
BUCHI Glass Evaporating Flask > Capacity: 4000mL