Learn More
Macherey-Nagel™ Glass Flash Chromatography Column
Marca:  Macherey-Nagel™ 727405
Codice prodotto. 10093141
  • 330.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 03-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
400 mm
I.D.: 30 mm
with Adapter and PTFE Tap
Suited The Separation of Compounds up to Gram Levels No Expensive Equipment Required
Glass
Flash Column
Flash Chromatography Glass Column
Titolo del prodotto
Macherey-Nagel™ Glass Flash Chromatography Column > I.D.: 30mm; Length: 400mm