Learn More
Resch Glas™ Fiala in vetro con bordo arrotolato
Glass Rolled Rim Vials are ideal for a variety of laboratory applications. The vials are made of soda-lime glass with a tight closing polyethylene snap-on lid, non-sterile.
Marca:  Resch Glas™ 9400260
Codice prodotto. 10364641
  • 91.00€ / pezzi 200
Spedizione stimata: 21-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Soda-lime glass
  • PE snap-on lid
  • Non-sterile
Specifica
Specifica
Natural
1.1 in.
28 mm
Non-sterile
A variety of laboratory applications
Polyethylene
1 oz.
Snap Cap
Rolled Rim Vial
Rolled rim glass vials with snap-on lid
Clear
Soda Lime Glass
30 mL
3 in.
Rolled Rim
Polyethylene
76 mm
Certificati
Vedi i prodotti accessori
Titolo del prodotto
Resch Glas™ Fiala in vetro con bordo arrotolato > Glass Rolled Rim Vials; Volume: 30 mL; Height: 76 mm; Diameter: 28 mm