Learn More
Cytiva Membrane in nylon
Flessibili e durevoli per manipolazioni semplici. Le membrane in nylon Cytiva sono naturalmente idrofile, per eliminare la necessità di agenti umettanti e preumettanti nella filtrazione di soluzioni acquose.
Marca:  Cytiva 7404-002
148.89 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24138" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11304874
  • 157.00€ / pezzi 100
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Flexible and durable for easier handling. Cytiva Nylon Membranes are naturally hydrophilic, eliminating need for wetting agents and prewetting when filtering aqueous solutions.
  • Pure nylon membranes
  • Tear-resistant
  • Filter many organic solvents
  • Autoclavable up to 135°C
  • Biotechnology applications include filtration of tissue culture media, microbiological media, buffers and solutions
  • Used in chromatography to filter samples, aqueous and organic mobile phases, vacuum degassing
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
0.45 μm
100/conf.
Nylon
Idrofilo
25 mm
Titolo del prodotto
Cytiva Membrane in nylon > Pore Size: 0.45 μm, Diameter: 25 mm