Learn More
Fisherbrand™ Glass Screw Neck Specimen Vials
Fiale in vetro con profilo basso o alto per conservare campioni in tutta sicurezza. Le fiale per campioni con collo a vite Fisherbrand™ sono disponibili in numerosi formati. I tappi a vite in polipropilene Fisherbrand™ sono disponibili separatamente.
Marca:  Fisherbrand™ 15374779
91.58 EUR valido fino al 2025-06-13
Usa il codice promo "24123" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15374779
  • 168.00€ / pezzi 882
Spedizione stimata: 13-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Descrizione
Descrizione
  • Manufactured from clear Type 1B neutral glass
  • Squat and tall form options with standard neck sizes
  • 1 dram equates to approximately 3.55mL (or 0.125 fl. oz.)
  • Suitable for media, diagnostic, storage, display, and sample collection applications
  • Fisherbrand™ Black Polypropylene Screw Caps for Glass Specimen Vials sold separately
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Trasparente
Vetro neutro di tipo 1B
Tall form
36 mm
11 mm
1.75 ml
Tappo a vite
10 mm
SDS
Documenti Certificati
Vedi i prodotti accessori
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Glass Screw Neck Specimen Vials > Tall form; 1.75mL