- Quick-closing clamp
- For use with 17 x 17 in. polyethylene glove bags
Specifica
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Polyethylene Glove Bags (17 x 17 in.) |
Quantità | 1 Ea. |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Gear Up for Safety
Save up to 60% on gloves, apparel, and moreCodice sconto: 24131Scade: 2025-06-08
nuova offerta Shop Now
Titolo del prodotto
Thermo Scientific Chemicals Glove Bag Clamp >