Learn More
Thermo Scientific Chemicals Glycine, 99+%, for analysis Codice prodotto.: 10358210
Thermo Scientific Chemicals Glycine, 99+%, for analysis
Codice prodotto. 10358210
1 kg, Flacone in plastica
Click to view available options
Quantità:
100 g
250 g
1 kg
5 kg
25 kg
Imballaggio:
Fiber Drum
Flacone in plastica
Plastic Bottle
Plastic Drum
Codice prodotto. 10358210
Marca: Thermo Scientific Chemicals 220910010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Glycine, CAS # 56-40-6, is a purified formulation of the amino acid, glycine, (aminoacetic acid) that is used in the synthesis of several compounds including creatinine, purines and porphyrins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Tampone biologico per analisi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 56-40-6
Formula molecolare C2H5NO2
Molecular Weight (g/mol) 75.07
Numero MDL MFCD00008131
InChI Key DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo glycine, aminoacetic acid, glycocoll, aminoethanoic acid, glycolixir, glycosthene, aciport, glicoamin, padil, hampshire glycine
PubChem CID 750
ChEBI CHEBI:15428
IUPAC Name Acido 2-amminoacetico
SMILES NCC(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Glycine
Ammonio 200ppm max.
Arsenico (As) 1ppm max.
Colore Bianco
Cloro (Cl) 40ppm max.
Sostanza idrolizzabile Clear solution
Metalli pesanti (come Pb) 10ppm max.
Spettro a infrarossi Authentic
Ferro (Fe) 10ppm max.
Intervallo percentuale saggio 99+%
Perdita all'essiccatura 0.2% (105°C, 2 hrs) max.
Imballaggio Flacone in plastica
Formula lineare H2NCH2CO2H
Solventi residui Meets the requirements
Solfato 50ppm max.
Cenere solfata 0.1% max.
Densità 1.5950g/mL
Quantità 1 kg
Peso formulazione 75.07
Percent Purity ≥99.0% (on dried substance) (total base)
Grado Analisi
Forma fisica Polvere cristallina
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0455024 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data02/04/2024 Catalog Number220910050,220910250,220911000,220910010,220912500
Numero di lottoA0438267 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data05/12/2023 Catalog Number220910050,220910250,220911000,220910010,220912500
Numero di lottoA0450943 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data02/05/2023 Catalog Number220910050,220910250,220911000,220910010,220912500
Numero di lottoA0452440 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data24/04/2023 Catalog Number220910050,220910250,220911000,220910010,220912500
Numero di lottoA0452439 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data24/04/2023 Catalog Number220910050,220910250,220911000,220910010,220912500
Titolo del prodotto
Thermo Scientific Chemicals Glycine, 99+%, for analysis >