Learn More
OHAUS™ Bilance tascabili serie Gold
Perfect for weighing jewelry, coins and small parts. OHAUS Gold Series Pocket Scales have large backlit LCD display and external calibration.
Marca: OHAUS™ 80251912
28.25 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24119" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Full-capacity tare range
- Spegnimento automatico
- Indicatore di stabilità
- Indicatore di batteria in esaurimento
- Rugged plastic fliptop case
- Weighing platform: xx
- Dimensioni: xxxx
- Peso netto: 2.7 oz.
- Two AAA batteries included
Certifications
CE
Compliance
Emissione AS/NZS4251.1, immunità AS/NZS4252.1.
Servizi
Un anno
Specifica
2 AAA | |
500 g, 18 oz. | |
0.1 g | |
Plastica | |
ABS Plastic, Stainless Steel | |
± | |
°° | |
2.9 x 4.3 x 0.79 in. (7.5 x 11 x 2 cm) | |
7.5 cm | |
11 cm | |
2 cm | |
0.076 kg |
ISO 9001:2008, AS/NZS4251.1, AS/NZS4252.1, CE | |
LCD | |
Grammi, once, carati, grani | |
± | |
YA501 | |
°° | |
Gold Series Pocket Scale | |
2.9 in. | |
4.3 in. | |
0.79 in. | |
0.16 lb. |
Suggerimenti di prodotto
Customers who viewed this item also viewed.
Offerte speciali
- Diversi produttori