Learn More
A&D Weighing Bilance di precisione Serie GP con calibrazione interna, approvate per Classe II
I modelli sono disponibili con display su braccio orientabile (GP) o separato (GP-KS). Funzione SmartRange per una maggiore precisione, a prescindere dalla tara del contenitore. Calibrazione interna automatica interna e RS232 di serie. Sono disponibili modelli omologati per il commercio OIML-CE.
Marca: A&D Weighing GP-100K-EC
Descrizione
- Approvazione CE del tipo (esclusi i modelli KS, GP-40K, GP-61K)
- Modello a braccio orientabile o modello con display separato e piattaforma
- Grado di protezione IP65
- Struttura durevole in lega di alluminio e acciaio inossidabile
- Facile calibrazione per mezzo del peso di calibrazione interno
- Velocità di risposta del sensore SHS: solo 1,5 secondi
- Conforme a GLP, GMP e ISO
- Interfaccia RS-232C
- Uscita comparatore e uscita analogica (optional)
- Ampio display fluorescente a vuoto
- Funzione Memoria dati
- Funzione Conteggio con ACAI (Automatic Counting Accuracy Improvement, Ottimizzazione automatica dell'accuratezza del conteggio)
- Funzione SmartRange (GP-32K/102K/32KS)
- Funzione Comparazione
- Pesata sottobilancia per campioni termici e magnetici come pure per il calcolo della densità
- Funzione Pesata di animali
Specifica
101 kg | |
1 g | |
Industrial Precision Balance |
VFD | |
1.5 seconds |