Learn More
Ohaus™ 6 x Centrifuge Tube Adapters, Open Bottom, Frontier™ Fixed Angle Rotors
Facilitate centrifugation of tubes smaller than the original, provided carrier space for an array of Frontier™ fixed angle rotors.
Marca:  Ohaus™ 30130886
90.49 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24119" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15856632
  • 97.40€ / pezzi 6
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Accommodates centrifuge tubes that are smaller than the space provided in the rotor carrier
  • Flat-, open-bottom carrier.
  • Suitable for use in the following Frontier™ rotors:
    • R-A30x2/13MS
    • R-A24x2/15MS
    • R-A24x2/15M
    • R-A12x2/18MI
    • R-A24x2/16MI
    • R-A30x2/14MIS
    • R-A44x2/16MI
    • R-A24x2/16MIS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
1.5/2.0 mL
Frontier Fixed-Angle Rotors
1
11 mm
Adapter, D11mm, 1.5/2.0ml Tubes x6
6
Titolo del prodotto
Ohaus™ 6 x Centrifuge Tube Adapters, Open Bottom, Frontier™ Fixed Angle Rotors > 1.5/2.0 mL