Learn More
Thermo Scientific™ Halt™ Protease Inhibitor Cocktail, EDTA-Free (100X)
Inhibit proteolytic degradation during cell lysis and protein extraction with these ready-to-use concentrated stock solutions of protease inhibitors.
Marca:  Thermo Scientific™ 87785
121.60 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24155" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10320015
  • 131.00€ / 1mL
Edge
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
Protease Inhibitor Cocktail
Liquid
Lysis Buffer
Protease Inhibitor
Upon receipt store at 4°C
Halt™
Protease Inhibitor
1 ml
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Vedi altri risultati
SDS
Documenti
Documenti
Manuals
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoAA400588A Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/01/2025 Catalog Number87785
Numero di lottoAA400588 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/01/2025 Catalog Number87785
Numero di lottoZJ399410 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data16/12/2024 Catalog Number87785
Numero di lottoZI398048 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data02/11/2024 Catalog Number87785
Numero di lottoZH397149 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/09/2024 Catalog Number87785
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Halt™ Protease Inhibitor Cocktail, EDTA-Free (100X) > Cocktail, EDTA-Free; 1mL