Learn More
Fisherbrand™ Reusable Class A Volumetric Pipets
Available in either standard or serialized models.
Marca:  Fisherbrand™ 13-650-2E
Codice prodotto. 17881440
  • 105.00€ / pezzi 12
Spedizione stimata: 10-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Available in either standard or serialized models.
  • Borosilicate glass
  • Volume accuracy marked on each pipet
  • Permanent amber markings
  • Tuf-Temp™–treated tempered tips reduce chipping
Order Info
All pipets are available as PersonaPet™ personalized pipets.
Specifica
Specifica
±0.01 mL
A
8 sec.
0.14 oz.
4 mL
Reusable
ASTM E969-95
Borosilicate Glass
Amber
Tuf-Temp™ treated
Rosso
Volumetric Pipet
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Reusable Class A Volumetric Pipets > Type: Standard; Capacity: 4mL