Learn More
Fisherbrand™ Reusable Class A Volumetric Pipets
Available in either standard or serialized models.
Marca:  Fisherbrand™ 13-650-3C
Codice prodotto. 17801450
  • 113.00€ / pezzi 6
Spedizione stimata: 10-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Available in either standard or serialized models.
  • Borosilicate glass
  • Volume accuracy marked on each pipet
  • Permanent amber markings
  • Tuf-Temp™–treated tempered tips reduce chipping
Order Info
All pipets are available as PersonaPet™ personalized pipets.
Specifica
Specifica
±0.006 mL
ASTM E542, ASTM E969, certificate of traceability, NIST
Borosilicate Glass
Amber
Tuf-Temp™ treated
Orange
Serialized Volumetric Pipet
Individually calibrated
A
8 sec.
0.07 oz.
2 mL
Reusable
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Reusable Class A Volumetric Pipets > Type: Serialized; Capacity: 2mL