Learn More
Fisherbrand™ Hastelloy External Probe
For Use With: Isotemp Hotplates and Hotplate Stirrers
Marca: Fisherbrand™ CIC0001467
77.99 EUR valido fino al 2025-07-11
Usa il codice promo "25721" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Hastelloy PT1000 Temperature probe for use with Isotemp and Isotemp Advanced hotplates and hotplate stirrers
- Hastelloy PT1000 Temperature probe
- Temp. Range: 0 to 400°C
- Chemical and corrosion resistant
Specifica
Isotemp Hotplates and Hotplate Stirrers | |
Da 0 °C a 400 °C | |
Probe |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Back to the Lab Summer Semester
Save up to 94% on Teaching Lab EssentialsCodice sconto: 25721Scade: 2025-05-01
nuova offerta Save Now