Learn More
Thermo Scientific™ EZ-Link™ NHS-PEG4-biotina e kit di marcatura
Thermo Scientific™ EZ-Link™ NHS-PEG4-Biotin is a pegylated, water-soluble reagent for simple and efficient biotin labeling of antibodies, proteins and other primary amine-containing macromolecules.
Marca:  Thermo Scientific™ 21363
Codice prodotto. 10464005
  • 1272.00€ / 1g
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Thermo Scientific™ EZ-Link NHS-PEG4-Biotin is a pegylated, water-soluble reagent for simple and efficient biotin labeling of antibodies, proteins and other primary amine-containing macromolecules.
  • Protein labeling - biotinylate antibodies or other proteins for detection or purification using streptavidin probes or resins
  • Amine-reactive - reacts with primary amines (-NH2), such as the side-chain of lysines (K) or the amino-termini of polypeptides
  • Pegylated - spacer arm contains a hydrophilic, 4-unit, polyethylene glycol (PEG) group
  • Enhances solubility - pegylation imparts water solubility to the biotinylated molecule, helping to prevent aggregation of biotinylated antibodies stored in solution
  • Irreversible - forms permanent amide bonds; spacer arm cannot be cleaved
  • Long reach - spacer arm (total length added to target) is 29 angstroms; this reduces steric hindrance when binding to avidin molecules
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
EZ-Link NHS-PEG4-Biotin
1 g
EZ-Link™
Amine
DMF (Dimethylformamide), DMSO (Dimethylsulfoxide), Water
Long, Pegylated
NHS-PEG4-Biotin
Store at -20°C.
Cell-Impermeant
Active Ester, Succinimidyl Ester, NHS Ester
Biotin
Biotin & Analogs
SDS
Documenti Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoZH400646 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data13/09/2024 Catalog Number21363
Numero di lottoZE361351 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data15/05/2024 Catalog Number21363
Numero di lottoYC349873 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data22/03/2023 Catalog Number21363
Numero di lottoXH342660 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data13/08/2022 Catalog Number21363
Numero di lottoXG334404 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data28/07/2022 Catalog Number21363
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ EZ-Link™ NHS-PEG4-biotina e kit di marcatura > 1g