Learn More
Buerkle™ Campionatore monouso in HDPE ViscoDispo
Il campionatore monouso Buerkle™ ViscoDispo in HDPE è dotato di un'impugnatura ergonomica e di una barra di trazione che facilita il prelievo di sostanze viscose.
Marca: Buerkle™ 5393-3321
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Impugnatura ergonomica
- Nessuna guarnizione
- HDPE
- Prodotto in ambienti sterili e in confezione singola
- Sterilizzazione opzionale con raggi gamma
- Diametro apertura 10 mm
- Ø 21 mm
Specifica
Campionatore ViscoDispo | |
In confezione singola | |
100 mL | |
Prodotto sterile | |
21 mm | |
21 mm |
HDPE | |
Ergonomico | |
Si | |
Liquidi, prodotti sfusi e terreni viscosi, generi alimentari | |
500 mm |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Videos
-
Buerkle Disposable samplers LiquiDispo and ViscoDispo
Topsellers pharma sampling
Dimensione file: 611.7 kB
Topsellers food sampling liquids
Dimensione file: 529.2 kB
Topsellers disposamplers
Dimensione file: 1.3 MB
Brochure LaboPlast SteriPlast DispoSampler
Dimensione file: 587.7 kB
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
250644 | Certificato di conformità | 11/03/2025 | 5393-3321 |
243599 | Certificato di conformità | 07/10/2024 | 5393-3321 |
243373 | Certificato di conformità | 04/09/2024 | 5393-3321 |
242184 | Certificato di conformità | 24/06/2024 | 5393-3321 |
241573 | Certificato di conformità | 24/05/2024 | 5393-3321 |
Titolo del prodotto
Buerkle™ Campionatore monouso in HDPE ViscoDispo > Capacity: 100mL; Length: 500mm; Sterile