Learn More
Cole-Parmer™ Mantelli riscaldanti con agitazione
Per agitare e riscaldare il liquido – l'agitazione può essere mono o bidirezionale.
Marca:  Cole-Parmer™ 04641-55
Codice prodotto. 10402970
  • 1144.69€ / Pezzo
Spedizione stimata: 21-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Bidirectional stirring with stir bar auto capture function.
  • Thermal insulating cartridge provides maximum heat transfer.
  • Chemical resistant polypropylene housing is ''safe to the touch.''
  • Stir your sample while heating up to 450°C (842°F).
  • These durable stirring/heating mantles feature a bidirectional magnetic stirrer with speeds up to 520 rpm.
  • An ''auto-recapture'' function reactivates stirring if it is interrupted or lost for any reason.
  • A built-in power controller with dial markings from 1 to 10 offer great repeatability.
  • Two colored lights indicate ''power on'' and ''heat on.''
  • The replaceable coiled heating element suspended within a thermal insulating cartridge provides maximum heat transfer and support.
  • Unique ventilation slots and ceramic fiber insulation keep the chemical-resistant polypropylene exterior cool even while in use.
  • A safety earth (ground) screen and double fuses provide added safety.
Certifications
CE
Servizi
Un anno su componenti e manodopera
Specifica
Specifica
CE
2000 mL
230 V
Polypropylene outer case
520 W
Stirring Heating Mantle
50/60 Hz
2000 mL (67.6 oz.)
400 x 350 x 197 mm
450°C
UK and EU plug
5.68 kg
67.6 oz.
Certificati
Vedi i prodotti accessori
Titolo del prodotto
Cole-Parmer™ Mantelli riscaldanti con agitazione > SHM-200 Series Stirring/Heating Mantle; Capacity: 2000 mL (67.6 oz.); Voltage: 230 V