Learn More
Cole-Parmer™ Mantelli riscaldanti con agitazione
Per agitare e riscaldare il liquido – l'agitazione può essere mono o bidirezionale.
805.00€ - 1144.69€
Specifica
Certificazione/Conformità | CE |
---|---|
Product Type | Stirring Heating Mantle |
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Tensione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Tensione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11562674
|
Cole-Parmer™
04641-05 |
50 mL (1.7 oz.) | 230 V |
805.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11718372
|
Cole-Parmer™
04641-15 |
100 mL (3.4 oz.) | 230 V |
830.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11728372
|
Cole-Parmer™
04641-25 |
250 mL (8.5 oz.) | 230 V |
875.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11718382
|
Cole-Parmer™
04641-35 |
17 once, 500 ml | 230 V |
995.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10216524
|
Cole-Parmer™
04641-45 |
1000 mL (33.8 oz.) | 230 V |
1075.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10402970
|
Cole-Parmer™
04641-55 |
2000 mL (67.6 oz.) | 230 V |
1144.69€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Description
L’Electromantle EMA ha mantenuto tutte le caratteristiche dell’Electromantle EM, ma ha aggiunto funzionalità dell’agitatore magnetico. Il circuito di agitazione a stato solido si trova alla base dell'alloggiamento principale e garantisce un’agitazione potente in un'ampia gamma di capacità e viscosità. L’ancoretta di agitazione si perde raramente grazie alla funzione di “ricattura automatica.”
- Per l'uso con fiasche a fondo sferico con una capacità da 50 ml a 2 l
- Velocità di agitazione bidirezionale fino a 520 giri/min
- Ancoretta con funzione di “ricattura automatica”
- “Design Cool-to-touch”
- Temperatura massima dell'elemento 450°C
- Regolatore di energia incorporato
- Cartuccia del riscaldatore isolante sostituibile
- Indicatori luminosi per alimentazione e funzionamento del riscaldatore
- Rivestimento esterno in polipropilene resistente agli agenti chimici
- Schermo con messa a terra e due fusibili per una maggiore sicurezza
- Morsetti per aste di supporto con diametro di 1.3 cm (aste di supporto vendute separatamente)
Modello EMA0050, EMA0100, EMA0250
- Capacità della fiasca: 50 ml -250 ml
- Materiale: Rivestimento esterno in polipropilene
- Temperatura massima dell'elemento: 450°C
- Dimensioni: 10.1 x 6.8 x 5.2 poll.
- Peso: 3.8 lb.
- Capacità della fiasca: 500 -1000 ml
- Materiale: Rivestimento esterno in polipropilene
- Temperatura massima dell'elemento: 450°C
- Dimensioni: 12 x 9.3 x 6.1 poll.
- Peso: 6 lb.
- Capacità della fiasca: 2000 ml
- Materiale: Rivestimento esterno in polipropilene
- Temperatura massima dell'elemento: 450°C
- Dimensioni: 15.6 x 13.7 x 7.7 poll.
- Peso: 12.5 libbre
Certifications
CE
Services
Un anno su componenti e manodopera
Specifications
CE | |
Stirring Heating Mantle |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.