Learn More
Cole-Parmer™ Mantelli riscaldanti con agitazione
Per agitare e riscaldare il liquido – l'agitazione può essere mono o bidirezionale.
Marca:  Cole-Parmer™ 04641-15
Codice prodotto. 11718372
  • 830.00€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Bidirectional stirring with stir bar auto capture function.
  • Thermal insulating cartridge provides maximum heat transfer.
  • Chemical resistant polypropylene housing is ''safe to the touch.''
  • Stir your sample while heating up to 450°C (842°F).
  • These durable stirring/heating mantles feature a bidirectional magnetic stirrer with speeds up to 520 rpm.
  • An ''auto-recapture'' function reactivates stirring if it is interrupted or lost for any reason.
  • A built-in power controller with dial markings from 1 to 10 offer great repeatability.
  • Two colored lights indicate ''power on'' and ''heat on.''
  • The replaceable coiled heating element suspended within a thermal insulating cartridge provides maximum heat transfer and support.
  • Unique ventilation slots and ceramic fiber insulation keep the chemical-resistant polypropylene exterior cool even while in use.
  • A safety earth (ground) screen and double fuses provide added safety.
Certifications
CE
Servizi
Un anno su componenti e manodopera
Specifica
Specifica
CE
100 mL
230 V
UK and EU plug
1.73 kg
450°C
50/60 Hz
100 mL (3.4 oz.)
260 x 175 x 133 mm
Polypropylene outer case
80 W
Stirring Heating Mantle
3.4 oz.
Certificati
Vedi i prodotti accessori
Titolo del prodotto
Cole-Parmer™ Mantelli riscaldanti con agitazione > SHM-200 Series Stirring/Heating Mantle; Capacity: 100 mL (3.4 oz.); Voltage: 230 V