Learn More
Velp Scientifica™ Hemispheric Bowl
For Use With: Hot Plate Stirrers and Heating Plates
Marca:  Velp Scientifica™ A00000273
Codice prodotto. 15583593
  • 56.25€ / Pezzo
Spedizione stimata: 06-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Suitable for Velp Hot plate stirrers and heating plates
  • For use with 135 mm plate hotplates
Specifica
Specifica
50 mL
Fits on 135 mm plate
Agitatori magnetici riscaldanti e piastre riscaldanti VELP
Bowl
Titolo del prodotto
Velp Scientifica™ Hemispheric Bowl > Volume: 50 ml