Learn More
Thermo Scientific™ Heratherm™ Advanced Protocol Microbiological Incubators
Perform drying applications with our advanced protocol microbiological incubators, which include dual-convection technology and delivers excellent temperature consistency.
2713.50€ - 5205.90€
Specifica
Capacità (sistema imperiale) ripiano 55 lb.
Tipo di unità di controllo Microprocessor control with vacuum fluorescent display
Tecnologia a convezione Dual convection
Temperature Range (Metric) Ambient +5° to 105°C
Tipo Incubatore microbiologico
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Tensione Temperature Range (Metric) Stabilità termica Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Tensione Temperature Range (Metric) Stabilità termica Prezzo Quantità e disponibilità  
10282190
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Thermo Scientific™
51028717
66 L 230 V Ambient +5° to 105°C ±0.1°C N/A N/A N/A
10212120
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
51028134
104 L 230 V Ambient +5° to 105°C ±0.1°C
3618.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 27-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10292190
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Thermo Scientific™
51028718
104 L 230 V Ambient +5° to 105°C ±0.1°C N/A N/A N/A
11636420
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
51028135
178 L 230 V Temperatura ambiente da +5° a 105 °C ±0.1 °C
5205.90€
Pezzo
Spedizione stimata: 22-07-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12118831
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Thermo Scientific™
51028133
66 L 230 V Ambient +5° to 105°C ±0.1°C
2713.50€
Pezzo
Spedizione stimata: 22-07-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Perform drying applications with Thermo Scientific™ Heratherm™ Advanced Protocol Microbiological Incubators, which include dual-convection technology and deliver excellent temperature consistency. These incubators are an effective and flexible tool in the lab and can be used for multiple applications.
Features:
  • Dual convection for application versatility — fan speed adjustable from 0 to 100%
  • Advanced digital timer for daily or weekly ON/OFF cycles
  • Internal socket (120V models only) allows the use of equipment, such as shakers or stirrers, inside the unit
  • Easy-to-clean, corrosion-resistant stainless-steel interior (AISI 304)
  • Intuitive user interface for setting temperature
  • Large, easy-to-read vacuum fluorescent display
  • Exceptionally small footprint
Temperature:
  • Broad temperature range from 5°C above ambient to 105°C — suitable for drying applications
  • Temperature uniformity of ±0.6 (fan off) and between ±0.2°C and ±0.4C (fan full speed) — measured at 37°C
  • Temperature stability of ±0.1°C — measured at 37°C
  • Internal glass door allows sample viewing without impacting temperature
Ordering Information:
Products only available in North America
Warranty: 2-year warranty
Specifica
Specifica
55 lb.
Dual convection
Incubatore microbiologico
±0.6°C
Microprocessor control with vacuum fluorescent display
Ambient +5° to 105°C
±0.1°C
weekly / real time / hour
Documenti
Product Certifications
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Heratherm™ Advanced Protocol Microbiological Incubators