Learn More
Thermo Scientific™ Heratherm™ Advanced Protocol Ovens, 230VAC 60Hz
Carry out multiple applications with this advanced protocol oven, which features temperature uniformity and low energy-consumption.
Marca:  Thermo Scientific™ 51028152
2771.79 EUR valido fino al 2025-06-30
Usa il codice promo "24069" per avere il tuo prezzo promozionale.
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Codice prodotto. 10349839
  • 3959.70€ / Pezzo
Spedizione stimata: 03-07-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Carry out multiple applications with Thermo Scientific™ Heratherm™ Advanced Protocol Ovens, which include a sophisticated timer, precise temperature uniformity and low energy-consumption. Featuring either mechanical or gravity convection technology with excellent temperature values, This flexible tool for the lab may be used for multiple applications.
Caratteristiche:
  • Ampio intervallo di temperatura — fino a 330 °C
  • Velocità della ventola regolabile per creare flussi d'aria in base all'applicazione nei modelli a convezione meccanica (ad es. per l'essiccazione di polveri)
  • Elevata velocità di essiccazione e riscaldamento, recupero rapido, stabilità e uniformità di temperatura ottimali
  • Dispositivo di controllo programmabile per creare rampe e pause di temperatura
  • Possibilità di salvare un massimo di 10 programmi, ciascuno con 10 passi discreti
  • Velocità della ventola e posizione della valvola di tiraggio controllati elettronicamente
  • I programmi possono essere ripetuti automaticamente
  • La porta di accesso consente l'introduzione di sensori per il monitoraggio indipendente dei dati
  • Accuratezza della temperatura garantita nel tempo grazie alla semplice routine di calibrazione
  • La funzione di accelerazione consente il riscaldamento rapido senza necessità di tenere acceso il forno 24 ore al giorno e 7 giorni su 7 (non disponibile nelle unità di grande capacità)
Informazioni per l'ordine:
La disponibilità varia in base al paese.
Garanzia: 2 anni di garanzia
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Vedi altri risultati
Videos
  • Thermo Scientific Heratherm heating and drying ovens
  • Thermo Scientific Heratherm heating and drying ovens
SDS
Documenti Certificati
Vedi i prodotti accessori
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Heratherm™ Advanced Protocol Ovens, 230VAC 60Hz >
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.