Learn More
Cytiva Colonne preimpaccate HiTrap™ IEX HP
Per una purificazione delle proteine su piccola scala e ad alta risoluzione. Le colonne preimpaccate Cytiva Life Sciences™ HiTrap™ HP IEX sono colonne Sepharose™ per scambio cationico forte, preimpaccate, pronte per l'uso e con prestazioni elevate.
Marca: Cytiva 29051324
Descrizione
- Prepacked with Q or SP Sepharose High Performance
- Convenient and reproducible for fast, easy, high-performance separations either alone or connected in series
- Designed for use with syringe, peristaltic pump or chromatography system
- Pressure Max: 3 bar
- 1 and 5mL polypropylene columns
- Particle size: 24 to 44μm
- pH stability Working Range: 4 to 13
Q Sepharose (45-000-193, -194, 515)
- Ligand: Quaternary amine
- Ion Exchanger Type: Strong anion exchanger
- Ionic Capacity: 0.14 to 0.20mmol Cl-/mL
SP Sepharose (45-000-191, -192, -514)
- Ligand: Sulphopropyl
- Ion Exchanger Type: Strong cation exchanger
- Ionic Capacity: 0.15 to 0.20mmol H+/mL
- Bed Dimensions: 7 x 25mm
- Flow velocity: max 4mL/min.
5mL columns
- Bed Dimensions: 16 x 25mm
- Flow velocity: max 20mL/min.
Specifica
HiTrap SP HP, 1 x 1 mL | |
<4 mL/min. | |
SP Sepharose HP | |
7 mm | |
Each |
0.2 in. | |
HiTrap SP HP is a strong cation exchange chromatography column for high-resolution, small-scale protein purification. | |
4°C to 30°C, 0.2M Sodium Acetate in 20% Ethanol | |
1 mL |
Sicurezza e movimentazione
- hitrap SP HP
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P235-Conservare in luogo fresco.
- P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.