Learn More
OHAUS™ Holder Clamp
OHAUS™ Holder Clamp provides secure support for holding glassware at elevated positions.
15.40€ - 241.00€
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Materiale | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Materiale | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15702249
|
OHAUS™
30392196 |
Clamp, Holder, Jumbo, CLC-JUMBOA | Aluminum |
35.90€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15712249
|
OHAUS™
30392197 |
Clamp, Holder, Regular, CLC-REGLRZ | Nickel-plated |
25.65€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15712409
|
OHAUS™
30392357 |
Clamp, Holder, Jumbo, CLC-JUMBOS | Stainless Steel |
61.50€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15722279
|
OHAUS™
30392228 |
Clamp, Holder, Swivel, CLC-SWIVLS | Stainless Steel |
97.40€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15722299
|
OHAUS™
30392248 |
Clamp, Holder, All Position, CLC-ALLPSZ | Nickel-plated |
66.65€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15732269
|
OHAUS™
30392219 |
Clamp, Holder, Regular, CLC-REGLRS | Stainless Steel |
61.50€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15752359
|
OHAUS™
30392311 |
Clamp, Holder, Shelf Grip, CLC-SHGRPA | Aluminum |
241.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15772259
|
OHAUS™
30392213 |
Clamp, Holder, Swivel, CLC-SWIVLZ | Nickel-plated |
35.90€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15772459
|
OHAUS™
30400045 |
Clamp, Holder, Ultra Clamp, CLC-ULTRAA | Aluminum |
103.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15792239
|
OHAUS™
30392195 |
Clamp, Holder, CLC-CLMPHA | Aluminum |
25.65€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15792309
|
OHAUS™
30392265 |
Clamp, Holder, Universal, CLC-UNSMBA | Aluminum |
15.40€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Stainless steel is autoclavable and corrosion-resistant
- Aluminum is lightweight yet strong
- Cast iron with black enamel finish is chemical-resistant
- Available in different shapes and sizes to fit your laboratory needs
Specifica
Holder |