Learn More
Medicom™ HOPEN Elasticated Coated Sleeve, 45 g/m2 Codice prodotto.: 17891830
Aggiungi al carrello
Medicom™ HOPEN Elasticated Coated Sleeve, 45 g/m2
Codice prodotto. 17891830
HOPEN Elasticated Sleeve; Color: White
Click to view available options
HOPEN Elasticated Sleeve; Color: White
Codice prodotto. 17891830
Marca: Medicom™ 20.400
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Elasticated polypropylene sleeve with polyethylene coating for better sealing.
  • Ensures forearm protection against dirt
  • Soft and lightweight
  • Lined with polyethylene film for better sealing, which makes the sleeves hydrophobic
  • Reduces the release of fibers
  • Suitable for protected environments
Specifica
Size Universal
Materiale Polypropylene
Colore White
Sterilità Non-sterile
Monouso Single-use
Tipo di chiusura Elastic Ends
Tipo di giuntura Seamless
Spessore 10 μm
Lunghezza (sistema imperiale) 19.7 in.
Lunghezza (sistema metrico) 50 cm
Larghezza (sistema imperiale) 7.9 in.
Larghezza (sistema metrico) 20 cm
Peso (sistema metrico) 45 g/m2
Titolo del prodotto
Medicom™ HOPEN Elasticated Coated Sleeve, 45 g/m2 >