missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Human SHBG Quantikine ELISA Kit
Human SHBG Quantikine ELISA Kit from the most referenced ELISA manufacturer. Highly validated for accurate quantitation and long-term reproducibility.
Marca: R&D Systems™ DSHBG0B
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
The Human SHBG Quantikine ELISA Kit quantifies human SHBG in cell culture supernates (50 ul), serum (10 ul), edta plasma (10 ul), heparin plasma (10 ul).
Specifica
0.06 - 4 nmol/L | |
SHBG | |
HRP | |
96-well Strip Plate | |
Cell Culture Supernatant, Plasma (EDTA), Plasma (Heparin), Serum | |
Human | |
6462 | |
1 Kit | |
Store the unopened product at 2° to 8°C. Do not use past expiration date. | |
4.5 hr. |
0.012 nmol/L | |
Solid Phase ELISA | |
<0.5% cross-reactivity observed with available related molecules.Cross-species reactivity not tested | |
ELISA Kit | |
Natural and Recombinant Human SHBG | |
ELISA | |
Human | |
Cell Culture Supernates (50uL),Serum (10uL),EDTA Plasma (10uL),Heparin Plasma (10uL) | |
ABP, ABPTestosterone-estrogen-binding globulin, androgen binding protein, MGC126834, MGC138391, SBP, sex hormone-binding globulin, Sex steroid-binding protein, TeBG, Testis-specific androgen-binding protein, testosterone-binding beta-globulin, Testosterone-estradiol-binding globulin |
Suggerimenti di prodotto
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
R&D Systems™ Human SHBG Quantikine ELISA Kit > 1 Kit
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto