Learn More
Cytiva HyClone™ Hank's 1X Balanced Salt Solutions
Buffer cell culture growth with 1X balanced salt solutions
10.80€ - 184.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | cGMP and ISO 9001:2000 Guidelines |
---|---|
Content And Storage | 15° to 30°C |
Concentrazione | 1 X |
Forma | Liquid |
Product Type | Hanks' Balanced Salt Solution |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Con additivi | Senza additivi | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Con additivi | Senza additivi | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
11546291
|
Cytiva
SH30588.02 |
1000 mL | No Calcium, No Magnesium, No Phenol Red |
32.30€
1000mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||||
10553764
|
Cytiva
SH30031.FS |
6 x 500 mL | Phenol Red | No Calcium, No Magnesium |
141.00€
pezzi 6 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||||
10739674
|
Cytiva
SH30268.01 |
500 mL | Calcium, Magnesium | No Phenol Red |
24.40€
500mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||||
10041432
|
Cytiva
SH30031.03 |
1000 mL | Phenol Red | No Calcium, No Magnesium |
32.20€
1000mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||||
10532003
|
Cytiva
SH30031.02 |
500 mL | Phenol Red | No Calcium, No Magnesium |
24.40€
500mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||||
10601993
|
Cytiva
SH30030.03 |
1000 mL | Phenol Red, Calcium, Magnesium | N/A | N/A | N/A | ||||||
10617394
|
Cytiva
SH30588.01 |
500 mL | No Calcium, No Magnesium, No Phenol Red |
24.40€
500mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||||
10309473
|
Cytiva
SH30031.01 |
100 mL | Phenol Red | No Calcium, No Magnesium |
18.60€
100mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||||
10225362
|
Cytiva
SH30030.02 |
500 mL | Calcium, Magnesium, Phenol Red |
24.10€
500mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||||
10452372
|
Cytiva
SH30268.02 |
1000 mL | Calcium, Magnesium | No Phenol Red |
32.20€
1000mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||||
10227993
|
Cytiva
SH30268.LS |
6 x 1000 mL | Calcium, Magnesium | No Phenol Red |
184.00€
pezzi 6 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||||
Descrizione
- Used for washing and treating tissues and cells
Specifica
cGMP and ISO 9001:2000 Guidelines | |
1 X | |
Hanks' Balanced Salt Solution | |
=1.0EU/mL |
15° to 30°C | |
Liquid | |
0.1 μm Sterile-filtered | |
7.0 to 7.4 |
Titolo del prodotto
Cytiva HyClone™ Hank's 1X Balanced Salt Solutions