Learn More
Emma Safety Footwear Hydro-Tec™ Stability Inlay Soles
Provides foot with side support and extra support at heel and middle of foot.
Marca: Emma Safety Footwear MM00107241
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Regulates moisture
- Contains active carbon to prevent odor
Specifica
Gray | |
41 | |
Stability Inlay Sole |
Titolo del prodotto
Emma Safety Footwear Hydro-Tec™ Stability Inlay Soles >