Learn More
Hydrogen fluoride pyridine complex, ca 70% HF, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11373956
Hydrogen fluoride pyridine complex, ca 70% HF, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11373956
25 g
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Codice prodotto. 11373956
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L17117.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Hydrogen fluoride pyridine complex is used to prepare beta-fluoroamines via reaction with amino alcohols. As a fluorinating agent, is involved in the fluorination of 2,2-diary-1,3-dithiolanes. It is associated with nitrosonium tetrafluorborate to prepare gem-difluorides by reacting with ketoximes. It is also used to convert secondary and tertiary alcohols into their respective alkyl fluorides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Hydrogen fluoride pyridine complex is used to prepare beta-fluoroamines via reaction with amino alcohols. As a fluorinating agent, is involved in the fluorination of 2,2-diary-1,3-dithiolanes. It is associated with nitrosonium tetrafluorborate to prepare gem-difluorides by reacting with ketoximes. It is also used to convert secondary and tertiary alcohols into their respective alkyl fluorides.
Notes
Moisture sensitive. Store in cool place. Incompatible with strong bases, alkali metals, strong oxidizing agents, metals and strong acids. It reacts violently with water.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 62778-11-4
Formula molecolare C5H6FN
Molecular Weight (g/mol) 99.108
Numero MDL MFCD00012436
InChI Key GRJJQCWNZGRKAU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo pyridine hydrofluoride, hydrogen fluoride-pyridine, olah's reagent, pyridinium fluoride, hydrogen fluoride pyridine complex, hydrogen fluoride pyridine, hf-pyridine, pyridine, hydrofluoride 1:1, pyridinium poly hydrogen fluoride, hydrogen fluoride/pyridineVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 64774
IUPAC Name pyridine;hydrofluoride
SMILES C1=CC=NC=C1.F
Specifica
Materiale o nome chimico Hydrogen fluoride pyridine complex
Densità 1.1
Punti di ebollizione 50°C (1 mmHg)
Note percentuale saggio ≈70% HF
Quantità 25 g
Numero UN UN1790
Beilstein 4750151
Sensibilità Moisture sensitive
Indice di Merck 14,6821
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto10252153 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data20/08/2024 Catalog NumberL17117.22,L17117.14
Numero di lotto10238857 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data20/02/2024 Catalog NumberL17117.22,L17117.14
Numero di lotto10238621 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data24/02/2023 Catalog NumberL17117.22,L17117.14
Numero di lotto10244947 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data05/12/2022 Catalog NumberL17117.22,L17117.14
Numero di lotto10243668 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data26/09/2022 Catalog NumberL17117.22,L17117.14
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Hydrogen fluoride pyridine complex
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 1
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H300-Letale se ingerito.
  • H310-Letale per contatto con la pelle.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H330-Letale se inalato.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P330-Sciacquare la bocca.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Hydrogen fluoride pyridine
Titolo del prodotto
Hydrogen fluoride pyridine complex, ca 70% HF, Thermo Scientific Chemicals >