Learn More
Ansell HyFlex™ 11-819 Nylon/Spandex ESD Gloves with FORTIX™ Nitrile Foam Coating
Click to view available options
Size:
6
7
8
9
10
11
Descrizione
- Il rivestimento ultrasottile offre una sensibilità migliorata per i lavori di precisione
- Ansell FORTIX™ Abrasion Resistance Technology (Nuova e migliorata) - Offre protezione di lunga durata in ambienti abrasivi - più traspirante del 20% rispetto ai guanti protettivi standard, per mani più fresche e più asciutte
- Ansell ZONZ™ Comfort Fit Technology per proprietà migliorate di vestibilità e tattilità
- Realizzato con un processo di lavaggio proprietario, per offrire un guanto più pulito e confortevole</li>
- Pulito e rispettoso della pelle: Certificazione OEKO-TEX™, approvazione dermatologica Dermatest™.
- Certificazione ESD in base alla norma ESD EN16350:2014
- Tecnologia touchscreen per uso su touchscreen comuni e industriali
Vantaggi della Greener Choice
- I vantaggi per l'ambiente includono:
- Assenza di sostanze che danneggiano l’ambiente
- Certificazioni e sigilli di approvazione
Specifica
Specifica
Certifications/Compliance (Europe) | EN 16350:2014, EN 420:2003 + A1:2009 |
Area rivestita | Palm |
Applicazioni | Industrial |
Coating Material | Nitrile Foam |
Colore | Blue |
Monouso | Reusable |
Hand | Specific |
Latex Free | Sì |
Materiale | Nylon, Spandex |
Product Type | ESD Gloves |
Vedi altri risultati |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Viewing 1-5 of 6
Documenti
Product Information
Product Guides
CE Certificate
Dimensione file: 266.7 kB
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Gear Up for Safety
Save up to 60% on gloves, apparel, and moreCodice sconto: 24131Scade: 2025-06-08
nuova offerta Shop Now
Titolo del prodotto
Ansell HyFlex™ 11-819 Nylon/Spandex ESD Gloves with FORTIX™ Nitrile Foam Coating >