Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ Universal Vacuum Manifold, Gauge and Waste Base
Use this simple vacuum manifold for solid phase extraction (SPE) in 96 well plates.
Marca:  Thermo Scientific™ 60104-231
1020.72 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10384313
  • 1025.82€ / Pezzo
Spedizione stimata: 09-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Order the Thermo Scientific™ HyperSep™ Universal Vacuum Manifold, Gauge and Waste Base as a replacement spare part for your HyperSep Universal Vacuum Manifold. This manifold processes samples in solid phase extraction SPE cartridges or 96 well plate.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Universal Vacuum Manifold, Gauge and Waste Base
Universal Vacuum Manifold
Gauge and Waste Base
SPE
HyperSep
SDS
Documenti Certificati
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ HyperSep™ Universal Vacuum Manifold, Gauge and Waste Base > Universal vacuum manifold gauge/base