Learn More
Fisherbrand™ Fiala per campioni in vetro sodico-calcico III
Fiale affidabili, da utilizzare per la raccolta, l'analisi o la conservazione di campioni di piccole dimensioni. Le fiale per campioni in vetro sodico-calcico Fisherbrand™ tipo III sono ideali per numerose applicazioni diagnostiche, farmaceutiche e sanitarie.
Marca: Fisherbrand™ G050/30FB
Descrizione
- Clear Type III Soda Lime Glass vial
- With push-in cap
Specifica
25 mm | |
Vetro sodico-calcico tipo III | |
100 | |
A pressione | |
Confezione da 100 |
Trasparente | |
35 ml | |
Polietilene | |
100 mm |
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
Dimensione file: 66.4 MB
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Fiala per campioni in vetro sodico-calcico III > Capacity: 35mL