Learn More
Fisherbrand™ Fiala per campioni in vetro sodico-calcico III
Fiale affidabili, da utilizzare per la raccolta, l'analisi o la conservazione di campioni di piccole dimensioni. Le fiale per campioni in vetro sodico-calcico Fisherbrand™ tipo III sono ideali per numerose applicazioni diagnostiche, farmaceutiche e sanitarie.
Marca:  Fisherbrand™ G050/18FB
Codice prodotto. 14841582
  • 76.15€ / pezzi 250
Spedizione stimata: 14-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Clear Type III Soda Lime Glass vial
  • With push-in cap
Specifica
Specifica
10 mm
Vetro sodico-calcico tipo III
250
A pressione
Confezione da 250
Trasparente
3 mL
Polietilene
50 mm
SDS
Documenti Certificati
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Fiala per campioni in vetro sodico-calcico III > Capacity: 3mL