Learn More
IBA Lifesciences Influenza M peptide GILGFVFTL (HLA-A*0201)
GREENER_CHOICE
Single peptide synthesized as presented by the MHC class I allele
Marca:  IBA Lifesciences 6-7003-901
Codice prodotto. 15342176
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Influenza M peptide GILGFVFTL (HLA-A*0201) is a single peptide for stimulation of T cells.
  • The peptide from Influenza M is synthesized as it is presented by the MHC class I HLA-A*0201 allele and can be used for targeted in vitro generation and expansion of antigen-specific CD8+ T cells.
  • The peptides were purified by HPLC using a water and acetonitrile gradient and are endotoxin-free.
  • Specifica
    Specifica
    Recommended: -25°C to -15°C
    1 mg
    Titolo del prodotto
    IBA Lifesciences Influenza M peptide GILGFVFTL (HLA-A*0201) > Quantity: 1mg