Learn More
METTLER TOLEDO™ Elettrodi per pH e pH/ATC combinati serie Routine
Per misurazioni precise in un’ampia gamma di tipi di campioni. Con la tecnologia EQUITHAL™, gli elettrodi per pH e pH/ATC combinati serie Routine Mettler Toledo garantiscono i più brevi tempi di risposta nonostante i notevoli cambiamenti di temperatura.
Marca:  METTLER TOLEDO™ 30248832
367.50 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24119" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15529611
  • 503.00€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
pH Electrode InLab Routine Go-ISM
Ceramic
0 to 14
Combination Electrode, Integrated Temperature Probe, Intelligent Sensor Management (ISM) Technology
Fixed Cable to sensor
HA Glass
InLab Storage Solution
1.8 m
12 mm
BNC IP67
Vetro
°°
Mobile applications
3 mol/L KCl
InLab™ Routine Go-ISM
°°
120 mm
Titolo del prodotto
METTLER TOLEDO™ Elettrodi per pH e pH/ATC combinati serie Routine > InLab Routine Go-ISM pH sensor; 1.8 m cable
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.