Learn More
BRAND™ Inoculation Loop with Needle
Inoculation Loop with Needle designed for inoculation of nutrient media.
Marca:  BRAND™ 452215
79.40 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10272431
  • 81.40€ / pezzi 1000
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • For inoculation of nutrient media
  • Available with loop at one end and needle at the other
  • High flexibility permits gentle streaking without damaging the nutrient surface
  • γ-ray sterilized
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
1 μL
Gamma Sterilized
Needle
Polystyrene
Yellow
For inoculation of nutrient media
Titolo del prodotto
BRAND™ Inoculation Loop with Needle > Sterility: Sterile