Learn More
Micronova™ Inspection Mirror with Plastic Bottom Plate
An electropolished stainless steel mirror with a swivel joint and handle connection for inspecting hard to reach areas.
Marca:  Micronova™ QDIST-66P
469.30 EUR valido fino al 2025-05-02
Usa il codice promo "24151" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15712819
  • 494.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 27-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • A highly polished stainless steel mirror for inspecting hard to reach areas
  • Features a swivel connection allowing it to be attached to fixed and extension handles
  • This allows the operator to run the unit behind equipment and fixtures to ensure all surfaces have been properly cleaned
  • The optional flashlight attachment is ideal for use in tanks and other low light applications
  • QD versions connect with SSU series stainless steel handles
  • Certifications
    Certificate of conformance
    Specifica
    Specifica
    Stainless Steel, Polypropylene
    Certificati
    Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
    5 Risultati trovati
    Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
    Numero di lotto047737-000 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data19/02/2025 Catalog NumberQDIST-66P
    Numero di lotto047306-000 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data31/12/2024 Catalog NumberQDIST-66P
    Numero di lotto047214-000 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data31/12/2024 Catalog NumberQDIST-66P
    Numero di lotto046993-000 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data16/12/2024 Catalog NumberQDIST-66P
    Numero di lotto045241-000 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data11/11/2024 Catalog NumberQDIST-66P
    Titolo del prodotto
    Micronova™ Inspection Mirror with Plastic Bottom Plate > Material: Stainless Steel, Polypropylene