Learn More
3M™ Respiratori antiparticolato Aura™
Leggera e pieghevole. L'esclusivo design a tre pannelli della mascherina antiparticolato 3M Aura consente di aumentare il comfort e agevolare la comunicazione.
Marca: 3M™ 7000088812
Descrizione
Particulate respirators have an ergonomic, flat-fold, 3-panel design featuring a low breathing resistance filter media. Available in FFP1, FFP2, and FFP3 protection levels with or without valves, Innovative chin tab for easy adjustments and an embossed, sculpted upper panel helps reduce eyewear fogging.
- Tecnologia con filtro a bassa resistenza respiratoria: con conseguente miglioramento di comfort e facilità di respirazione.
- Design innovativo a 3 lembi: adattabile ad un ampio spettro di volti con dimensioni e forme diverse, consente di compiere movimenti facciali più ampi quando si parla, molto più confortevole da indossare e semplice da riporre, quando non utilizzato.
- Lembo nasale sagomato: design ricurvo e basso, si adatta in modo ottimale al profilo di naso e occhi, garantisce una buona visibilità e ottimizza la compatibilità con gli occhiali.
- Confezione singola: confezione igienica per la protezione del respiratore da eventuali contaminazioni prima dell'uso, consentendone la conservazione in modo pratico e la distribuzioone nell'ambiente di lavoro.
- Chin tab designed for ease of positioning and adjustment
- Easy to store away with flat-fold design and individual wrapping
- Colour-coded headbands for easy identification: red for FFP3 (NFP 50)
- Compatibile con: Occhiali 3M, protezione dell'udito 3M
- Livello massimo di utilizzo: Fino a 50 TLV
Specifica
20 | |
EN 149:2001 + A1:2009 | |
Bianco | |
Sì | |
Polypropylene | |
One Size | |
Polypropylene | |
Sì | |
9330 | |
Sagomato | |
Polveri e nebbie reperibili in un'ampia gamma di applicazioni industriali e altre situazioni lavorative | |
Non-sterile | |
Colour-coded Headband, Red |
Omologazione CE secondo EN 149:2001A1:2009 | |
EN 149:2001 + A1:2009 | |
Flat-fold | |
FFP3 | |
Mascherina antiparticolato | |
No | |
Agricoltura, manutenzione e pulizia, demolizione | |
Polyisoprene | |
Aluminum, Polyurethene | |
Individually Packaged | |
Coppetta | |
3-panel | |
No |
Suggerimenti di prodotto
Customers who viewed this item also viewed.