Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ IC Fixation Buffer
Can be used to fix cells prior to permeabilization with the Permeabilization Buffer (cat. 00-8333) when performing intracellular staining of antigens located in the cytoplasm and secretory pathway, such as cytokines, chemokines and growth factors.
Marca:  Invitrogen™ 00-8222-49
Codice prodotto. 12730010
  • 112.00€ / Pezzo
Edge
Esplora altre offerte speciali
Allerta:
Contains formaldehyde
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Compatible with surface-staining fluorochrome-conjugated antibodies
  • Can be used as a short-term storage buffer for fluorochrome (including tandem dyes)-stained cells for up to 3 days at 2° to 8°C (stored in the dark)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
125 mL
Fixation Reagent
eBioscience™
Fixation Buffer
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Vedi altri risultati
SDS
Documenti
Documenti
Manuals
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto2519395 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data21/02/2025 Catalog Number00-8222-49
Numero di lotto2498655 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data21/02/2025 Catalog Number00-8222-49
Numero di lotto2865823 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data21/02/2025 Catalog Number00-8222-49
Numero di lotto2917438 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data21/02/2025 Catalog Number00-8222-49
Numero di lotto2801365 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data21/02/2025 Catalog Number00-8222-49
Titolo del prodotto
Invitrogen™ eBioscience™ IC Fixation Buffer > Intracellular (IC) Fixation Buffer