Learn More
Memmert™ IQ/OQ Document with Test Data for UN30
IQ/OQ document with temperature distribution survey for one free-selectable temperature value.
Marca: Memmert™ UN30D00125
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Includes temperature distribution survey with 9 temperature measuring points (size 30) and 27 measuring points (sizes 55 - 1060) to DIN 12880:2007-05 (further temperature values on demand)
- PQ check list as support for validation by customer
Specifica
UN30 Oven | |
IQ/OQ Documentation | |
Test Data |
Titolo del prodotto
Memmert™ IQ/OQ Document with Test Data for UN30 > For Use With: UN30
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto