Learn More
Gosselin™ Straight Container
Corning™ Gosselin™ Straight Container, Specimen Vials, PP come in different sizes and quantities, and are available sterile and non-sterile.
Marca:  Gosselin™ TP53C-052
Codice prodotto. 15498844
  • 146.99€ / pezzi 264
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Clear and break-resistant polypropylene (PP)
  • Available in different sizes and quantities
  • Color-coded screw caps
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Polypropylene
180 mL
264/Cs.
Sterile
Red
264/Pk.
Titolo del prodotto
Gosselin™ Straight Container > 180 mL, PP with White Spatula, Red Screw Cap, Assembled, Sterile, 264/Case