Learn More
DuPont™ Abito in Tyvek™ IsoClean™ con collo con bordatura
Sfoglia Tutto DuPont Prodotti
Click to view available options
Size:
Small
Media
Grande
X-Large
2X-Large
3 X-Large
Descrizione
- Disponibile nelle misure da S a XXXL.
- Sottoposta a trattamenti di pulizia e sterilizzata con irradiazione gamma.
- Cuciture interne con bordatura.
- Elastici integrati ai polsi.
- Chiusura anteriore con bottoni automatici per facilitare la vestizione e la svestizione.
Specifica
Specifica
Product Type | Abito |
Size | 2X-Large |
Materiale | Tyvek |
Colore | Bianco |
Tipo di chiusura | Chiusura anteriore con bottoni automatici |
Stile polso | Elastici integrati ai polsi |
Monouso | Sì |
Sterilità | Sterili |
Tipo di colletto | Con bordatura |
Tipo di giuntura | Cuciture interne con bordatura |
Vedi altri risultati |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Viewing 1-4 of
Videos
-
Dupont Tyvek Packaging for CE certified IsoClean garments
-
Dupont Tyvek IsoClean design
-
DuPont Tyvek IsoClean
Documenti
Scientific Resources
Posters
Clenroom gowning Poster
Dimensione file: 516.2 kB
Clenroom gowning Poster IT
Dimensione file: 525.4 kB
Product Information
Product Information
IsoClean FAQ
Dimensione file: 119.4 kB
IsoClean FAQ
Dimensione file: 122.3 kB
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
AHS2448139 | Certificato di sterilità | 13/02/2025 | D15466157 |
AHS2444131 | Certificato di sterilità | 11/12/2024 | D15466157 |
AHS2437152 | Certificato di sterilità | 11/12/2024 | D15466157 |
AHS2235144 | Certificato di sterilità | 28/09/2022 | D15466157 |
AHS1625419 | Certificato di sterilità | 21/09/2022 | D15466157 |
L'utente è tenuto a condurre una valutazione dei rischi per determinare la protezione richiesta.
Titolo del prodotto
DuPont™ Abito in Tyvek™ IsoClean™ con collo con bordatura >