Learn More
3M™ Camice da laboratorio monouso, serie 4440
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
3X-Large
4X-Large
Descrizione
- Breathable, lightweight material.
- Designed for light duty applications.
- Offers a barrier against non-hazardous particles and liquid splashes.
- Zip fastener.
- Anti-static treated.
- Knitted cuffs.
Specifica
Specifica
Product Type | General Purpose Lab Coat |
Size | 2X-Large |
Sesso | Unisex |
Materiale | Polypropylene |
Colore | White |
Tipo di chiusura | Zipper |
Stile polso | Knit |
Monouso | Single-use |
Modello | 4440-2XL |
Tipo di giuntura | Serged |
Vedi altri risultati |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Viewing 1-5 of 7
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Gear Up for Safety
Save up to 60% on gloves, apparel, and moreCodice sconto: 24131Scade: 2025-06-08
nuova offerta Shop Now
Titolo del prodotto
3M™ Camice da laboratorio monouso, serie 4440 >